Learn More
PhiKan 083, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16462996 25 mg
16446937 5 mg
16434218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16462996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108637
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress PhiKan 083 is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM. PhiKan 083 can be used for cancer research.
PhiKan 083 is a carbazole derivative, which binds to the surface cavity and stabilizes Y220C (a p53 mutant), with a Kd of 167 μM. PhiKan 083 can be used for cancer research.
Specifica
Materiale o nome chimico PhiKan 083
CAS 880813-36-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H18N2
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (419.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 238.33
Peso formulazione 238.33
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only