Learn More
PhiKan 083, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
p53 stabilizing agent; preferentially binds mutated (Y220C) p53 over wild-type p53 at a site distinct from functional DNA/protein interaction regions. Slows rate of thermal denaturation of p53-Y220C.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | PhiKan 083 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 274.79 |
| Percent Purity | >99% |