Learn More
Phillygenin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491418 5 mg 5mg
16448998 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0483
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.
Phillygenin (Phillygenol) is an active ingredient from Forsythia with many medicinal properties, such as antioxidant, reducing blood lipid, inhibition of low density lipoprotein oxidation.
Specifica
Materiale o nome chimico Phillygenin
CAS 487-39-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H24O6
Quantità 5 mg
Sinonimo Phillygenol Epipinoresinol methyl ether (+)-Phillygenin
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (134.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C([C@H]2OC[C@@]3([H])[C@]2([H])CO[C@H]3C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)C=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 372.41
Peso formulazione 372.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only