Learn More
PHKG2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16112755
Cambia vista
Click to view available options
100μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16112755 100μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16112755 Fornitore Abnova N. del fornitore H00005261T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione PHKG2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_000294.1
Peso molecolare 44.77
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-PHKG2 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PHKG2 antibody (H00005261-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL PHKG2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol