Learn More
Phloracetophenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW008226
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Phloracetophenone (2,4,6-trihydroxyacetophenone) is the aglycone part of acetophenone glycoside obtained from Curcuma comosa Roxb, with cholesterol-lowering activity. Phloracetophenone enhances cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1) activity. Phloracetophenone stimulats bile secretion mediated through Mrp2.
Specifica
Materiale o nome chimico Phloracetophenone
CAS 480-66-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,4,6-trihydroxyacetophenone 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethanone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (11.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only