Learn More
Phloretin, 98%
Codice prodotto. 11313126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313126 100 mg 100mg
11303126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10991.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.272 g/mol
Topical antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-82-2
Formula molecolare C15H14O5
Molecular Weight (g/mol) 274.272
Numero MDL MFCD00002288
InChI Key VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phloretin
Punto di fusione ∽263°C (decomposition)
Quantità 100 mg
Beilstein 1887240
Indice di Merck 14,7326
Peso formulazione 274.28
Percent Purity 98%