Learn More
Phloretin, 98%
Codice prodotto. 10696481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696481 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10550604 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307651000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-82-2
Formula molecolare C15H14O5
Molecular Weight (g/mol) 274.27
Numero MDL MFCD00002288
InChI Key VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
PubChem CID 4788
ChEBI CHEBI:17276
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phloretin
Punto di fusione 260.0°C to 262.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2COC6H2(OH)3
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.5750
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 7437
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 274.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder