Learn More
Phloroglucide, 95%
Codice prodotto. 11445337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445337 25 g 25g
11435337 5 g 5g
11455337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22693.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 491-45-2 | C12H10O5 | 234.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-45-2
Formula molecolare C12H10O5
Molecular Weight (g/mol) 234.21
Numero MDL MFCD01543374
InChI Key KICYRZIVKKYRFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloroglucide, 2,3',4,5',6-biphenylpentol, 2-3,5-dihydroxyphenyl benzene-1,3,5-triol, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentol, phloroglucide hydrate, 1,1'-biphenyl-2,3',4,5',6-pentaol, phloroglucid, d0o8yz, 2,4,5',6-biphenylpentol
PubChem CID 248349
SMILES OC1=CC(O)=C(C(O)=C1)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucide
Punto di fusione ∼296°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 3324960
Sensibilità Light sensitive
IUPAC Name 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzene-1,3,5-triol
Peso formulazione 234.21
Percent Purity 95%