Learn More
Phloroglucide Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30136189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136189 10 g 10g
30136541 25 g 25g
17982215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33995010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C12 H10 O5 . x(H2O)
Molecular Weight (g/mol) 234.2
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol Hydrate, 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol Hydrate, NSC 65069 Hydrate;
IUPAC Name 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzene-1,3,5-triol;hydrate
SMILES OC1=CC(O)=CC(O)=C1C2=CC(O)=CC(O)=C2.O
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucide Hydrate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10O5.H2O/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17;/h1-5,13-17H;1H2