Learn More
Phloroglucinol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316219 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316219 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16077500AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Nomi componenti o analita Phloroglucinol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C6 H6 O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Quantità 1 mL
Peso formulazione 126.0317 g/mol