Learn More
Phloroglucinol, 99+%, anhydrous
Codice prodotto. 10002283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10002283 25 g Bottiglia in vetro 25g
10648514 100 g Bottiglia in vetro 100g
11994671 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10002283 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241760250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 108-73-6 | C6H6O3 | 126.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-73-6
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.1
InChI Key QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
PubChem CID 359
ChEBI CHEBI:16204
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Phloroglucinol
Punto di fusione 215.0°C to 218.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (OH)3C6H3
Quantità 25 g
Fieser 01,47; 06,147
Indice di Merck 15,7439
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
Peso formulazione 126.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phloroglucinol, anhydrous
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.