Learn More
Phloroglucinol Anhydrous, Mikromol™
Codice prodotto. 17974456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974456 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17974456 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3572.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phloroglucinol Anhydrous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Nomi componenti o analita Phloroglucinol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Quantità 250 mg
Peso formulazione 126.0317 g/mol