Specifications
| Materiale o nome chimico | Phloroglucinol dihydrate |
| Punto di fusione | 218°C to 221°C |
| Colore | Beige to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | C6H3(OH)3·2H2O |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 06, 1092 |
| Indice di Merck | 15, 7439 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phloroglucinol dihydrate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.