Learn More
Phloroglucinol Dihydrate, 99%
Codice prodotto. 10775431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775431 25 g Bottiglia in vetro 25g
10316590 100 g Glass Bottle 100g
10217113 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10775431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131040250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 6099-90-7 | C6H6O3·2H2O | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6099-90-7
Formula molecolare C6H6O3·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00149090
InChI Key MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol;dihydrate
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucinol dihydrate
Punto di fusione 218.0°C to 221.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H3(OH)3·2H2O
Quantità 25 g
Beilstein 06, 1092
Indice di Merck 15, 7439
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and pyridine
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phloroglucinol dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.