Learn More
Phloroglucinol Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11488742 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488742 10 g 10g
10336050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488742 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/2920/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6099-90-7
Formula molecolare C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.141
Numero MDL 149090
InChI Key MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol;dihydrate
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Specifica
Punto di fusione 218°C
Colore Cream
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 10 g
Peso formulazione 162.14g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phloroglucinol dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.