Learn More
Phloroglucinol Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30427656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP34000525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Formula molecolare C6 H6 O3 . 2 H2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
SMILES O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name benzene-1,3,5-triol;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Peso formulazione 162.0528