Learn More
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol
Codice prodotto. 30459959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459959 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459959 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3572.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Nomi componenti o analita 1,2,4-Benzenetriol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name benzene-1,2,4-triol
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Quantità 100 mg
Peso formulazione 126.0317 g/mol