Learn More
Phloroglucinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phloroglucinol |
| CAS | 108-73-6 |
| Formula molecolare | C6 H6 O3 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H |
| SMILES | Oc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC Name | benzene-1,3,5-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| Peso formulazione | 126.0317 |