Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85%, pure, high purity, Biological stain
Codice prodotto. 10501641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10501641 25 g Glass bottle 25g
10133730 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10501641 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 189470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18472-87-2
Formula molecolare C20H2Br4Cl4Na2O5
Numero MDL MFCD00005061
Sinonimo Acid Red 92, C.I. 45410
Specifica
Absorbance 875 to 1300 (at lambda max.)
Materiale o nome chimico Phloxine B
Rapporto di assorbimento 1.38 to 2.24
Contenuto di colorante 80% min. (on anhydrous substance)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Indice di Merck 15, 7440
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 829.64
Percent Purity 85%
Grado Pure