Learn More
Phloxine B, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11477992 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11477992 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11477992 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215264625
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Phloxine B
CAS 18472-87-2
Formula molecolare C20H4Br4Cl4O5Na2
Sinonimo C.I. 45410, Acid red 92
Colore Brown to Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 829.66