Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Phoenix GH, approvata per Classe I
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16691112
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
16691112 220 g Pezzo
16601122 51 g/220 g Pezzo
16611122 250 g Pezzo
16621122 320 g Pezzo
16681112 120 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16691112 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore GH200EC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La tecnologia di pesatura basata su sensore elettromagnetico ordinale (OES) offre la massima accuratezza e precisione.
  • Approvazione CE del tipo
  • Ampio campo di pesatura
  • Vetro antistatico
  • Calibrazione automatica one-touch con peso di calibrazione interno motorizzato
  • Calibrazione automatica al variare della temperatura ambiente
  • Interfaccia RS-232C di serie per stampante, PC o altre periferiche
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Funzione Memoria dati
  • Numero ID per output GLP
  • Funzione Spegnimento automatico
  • Grande camera di pesata: 183 (L) x 148,5 (P) x 251 (H) mm
  • Software di comunicazione WinCT (download)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tipo di collegamento RS-232 C
Capacità 220 g
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.1 mg
Materiale Stainless Steel
Modello GH-200-EC
Tempo di stabilizzazione 3.5 sec.
Requisiti elettrici 11 VA to the adapter (12 V, 300 mA)