Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Phoenix GH, approvata per Classe I
La tecnologia di pesatura basata su sensore elettromagnetico ordinale (OES) offre la massima accuratezza e precisione.
Marca: A&D Weighing GH-202-EC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.00000kg
Descrizione
- Approvazione CE del tipo
- Ampio campo di pesatura
- Vetro antistatico
- Calibrazione automatica one-touch con peso di calibrazione interno motorizzato
- Calibrazione automatica al variare della temperatura ambiente
- Interfaccia RS-232C di serie per stampante, PC o altre periferiche
- Conforme a GLP, GMP e ISO
- Funzione Memoria dati
- Numero ID per output GLP
- Funzione Spegnimento automatico
- Grande camera di pesata: 183 (L) x 148,5 (P) x 251 (H) mm
- Software di comunicazione WinCT (download)
Specifica
51 g/220 g | |
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
Stainless Steel | |
120/240 V to adapter (12 V, 300 mA) | |
GH-202-EC |
Liquid Crystal Display (LCD) | |
0.01 mg/0.1 mg | |
3.5 seconds (0.1 mg)/8 seconds (0.01 mg) | |
RS-232 C |