Learn More
Phorate Oxon Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 18071640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18071640 100 mg 100mg
18091920 10 mg 10mg
18080040 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18071640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP353520100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2588-05-8
Formula molecolare C7 H17 O4 P S2
Molecular Weight (g/mol) 260.31
Sinonimo Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
IUPAC Name 1-[ethoxy(ethylsulfinylmethylsulfanyl)phosphoryl]oxyethane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Phorate Oxon Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Peso formulazione 260.0306
Percent Purity >95%