Learn More
Phorate Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30134842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134842 2.5 g 2.50g
30134827 100 mg 100mg
30007123 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3534902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2588-03-6
Formula molecolare C7 H17 O3 P S3
Molecular Weight (g/mol) 276.38
Sinonimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfinyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phorate O-sulfoxide, Phorate sulfoxide, Thimet sulfoxide
IUPAC Name diethoxy-(ethylsulfinylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Phorate-sulfoxide
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Peso formulazione 276.0077