Learn More
R&D Systems™ Phorbol 12,13-dibutyrate
Codice prodotto. 18015942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18015942 1 mg 1mg
18005632 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18015942 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4153/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.88€
    142.80€ / 1mg
    Risparmia 20.08€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12,13-dibutyrate is a protein kinase C activator. Induces contraction of vascular smooth muscle and inhibits MLC phosphatase (MLCP) in vascular smooth muscle. Activity does not alter intracellular Ca2+ concentration. Also inhibits the activity of Na+,K+ ATPase in OK cells.
For more information about how Phorbol 12,13-dibutyrate may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37558-16-0
Formula molecolare C28H40O8
Specifica
Materiale o nome chimico Phorbol 12, 13-dibutyrate
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 504.61
Purezza >98%
Peso molecolare 504.62