Learn More
R&D Systems™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
Codice prodotto. 18752704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752704 1 mg 1mg
18772554 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18752704 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1201/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.21€
    162.75€ / 1mg
    Risparmia 18.46€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16561-29-8
Formula molecolare C36H56O8
Specifica
Materiale o nome chimico Phorbol 12-myristate 13-acetate
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 616.83
Purezza >99%
Peso molecolare 616.84