Learn More
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film), Fisher BioReagents™
Catalog Number p-27618
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Imballaggio:
Glass Ampule
16561-29-8
C36H56O8
616.84
MFCD00036736
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
27924
CHEBI:37537
(1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
16561-29-8
C36H56O8
616.84
MFCD00036736
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
27924
CHEBI:37537
(1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
PMA is an activator of Protein Kinase C; it is a skin irritant and mouse skin tumor promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Punto di fusione 72°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Ampule
Quantità 1 mg
Peso formulazione 616.8
Percent Purity 99.0% min.
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.