Learn More
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10061403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Imballaggio:
Glass Ampule
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10061403 1 mg Glass Ampule 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061403 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP6851
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
PMA is an activator of Protein Kinase C; it is a skin irritant and mouse skin tumor promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16561-29-8
Formula molecolare C36H56O8
Molecular Weight (g/mol) 616.84
Numero MDL MFCD00036736
InChI Key PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Sinonimo phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC Name (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Punto di fusione 72°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Ampule
Quantità 1 mg
Peso formulazione 616.8
Percent Purity 99.0% min.
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.