Learn More
Phorbol 12-myristate 13-acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451749
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451749 1 mg 1mg
16423616 25 mg 25mg
16410088 5 mg 5mg
16417618 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16451749 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18739
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a phorbol ester, is a dual SphK and protein kinase C (PKC) activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a NF-κB activator. Phorbol 12-myristate 13-acetate induces differentiation in THP-1 cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Phorbol 12-myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H56O8
Quantità 1 mg
Sinonimo PMA TPA Phorbol myristate acetate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (162.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O[C@H]([C@H]1C)[C@]2(OC(C)=O)[C@@]([C@@](C=C(CO)C[C@]34O)([H])[C@@]1(O)[C@]4([H])C=C(C)C3=O)([H])C2(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 616.83
Peso formulazione 616.83
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only