Learn More
Phorbol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429268
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429268 10 mg 10mg
16443946 25 mg 25mg
16422589 1 mg 1mg
16411688 5 mg 5mg
16404937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16429268 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2147
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Specifica
Materiale o nome chimico Phorbol
CAS 17673-25-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H28O6
Quantità 10 mg
Sinonimo 4β-Phorbol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
SMILES O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Molecular Weight (g/mol) 364.43
Peso formulazione 364.43
Percent Purity 97.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only