Learn More
Phosfolan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosfolan |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14NO3PS2/c1-3-10-12(9,11-4-2)8-7-13-5-6-14-7/h3-6H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 255.0153 |