Learn More
Phosmet 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316026 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316026 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16120000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosmet
CAS 732-11-6
Nomi componenti o analita Phosmet
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N O4 P S2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)isoindole-1,3-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 317.32
Quantità 1 mL
Peso formulazione 316.9945 g/mol