Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatase Inhibitor Cocktail I
Codice prodotto. 15416069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15416069 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15416069 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63907.AA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Phosphatase Inhibitor Cocktail I is used to inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, and acid proteases, and aminopeptidases. It has been tested on a wide variety of cells and tissue extracts to isolate/maintain intact proteins without degradation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Colore Colorless
Product Type Phosphatase Inhibitor Cocktail
Content And Storage -30°C to -10°C
Forma Liquid
Quantità 5 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphatase inhibitors cocktail I
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trisodium orthovanadate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.