Learn More
Thermo Scientific™ Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
Codice prodotto. 15483739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483739 500 mL 500mL
15473739 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483739 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J61086.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7558-80-7
Concentrazione 0.5M buffer soln.
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic Bottle
Molecular Weight (g/mol) 119.976