Learn More
WTW™ Phosphate Cell Test
Codice prodotto. 12065615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12065615 25 Pack pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12065615 Fornitore WTW™ N. del fornitore 252021
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifications
Certificazione/Conformità EC No. 1907/2006
Content And Storage 15°C to 25°C
Tipo Phosphate Cell Test
Sapore Odorless
Da utilizzare con (applicazione) Reagent for analysis
pH Neutral
Quantità 25 Pack
Range 9 to 307mg/L
Stabilità The product is chemically stable under standard ambient conditions