Learn More
Phosphinic Acid, puriss. p.a., 50% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15600530 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15600530 100 mL Poly Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15600530 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 00651100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Aspetto Liquid
Materiale o nome chimico Phosphinic Acid
pH 1 (at 20°C)
Colore Colorless
CAS 6303-21-5
Composizione 0.5
Punto di fusione <-25°C
Punti di ebollizione 108°C
Densità 1.206g/mL at 20°C
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 30 hPa at 20°C
Quantità 100 mL
Formula molecolare H3O2P
Formula lineare H3PO2
Numero MDL MFCD02183592
Numero UN UN3264
Sinonimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI Key ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[PH2]=O
IUPAC Name phosphenous acid
Molecular Weight (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Peso formulazione 66g/mol
Percent Purity 50% (T)
Grado puriss. p.a.