Learn More
Phospho-BLNK (Tyr84) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLNKY84-H4), PE, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 465.00€
Specifica
Antigene Phospho-BLNK (Tyr84)
Clone BLNKY84-H4
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato PE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17116928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537335
10 Tests
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17116678
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537085
100 Tests
465.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Phospho-BLNK (Tyr84) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-BLNK (Tyr84) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
Phospho-BLNK (Tyr84)
Flow Cytometry
PE
Rabbit
Human
Q8WV28
29760
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr84 of human phospho BLNK.
Primary
4° C
BLNK
BLNKY84-H4
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
AGM4; B cell adaptor containing SH2 domain; B cell linker; B cell linker protein; BASH; bca; B-cell activation; B-cell adapter containing a SH2 domain protein; B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein; B-cell linker; B-cell linker protein; Blnk; BLNK-S; Cytoplasmic adapter protein; LY57; Ly-57; lymphocyte antigen 57; Lyw-57; MGC111051; SLP65; Slp-65; Src homology [SH2] domain-containing leukocyte protein of 65 kD; Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa
BLNK
IgG κ
Protein A/G