missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Cdc25B (Ser151) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16691015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16691015 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16691015 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA5104568

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Phospho-Cdc25B (Ser151) Polyclonal Antibody

Phospho-Cdc25B (Ser151) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-Cdc25B (Ser151)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CDC25B
N. accesso geni P30305, P30306
Alias gene AI604853; CDC25B; CDC25HU2; Cdc25m2; cell division cycle 25B; dual specificity phosphatase Cdc25B; EC 3.1.3.48; M-phase inducer phosphatase 2; MPIP2
Simboli geni CDC25B
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human CDC25B(Accession P30305), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser151.
Metodo di purificazione Sequential chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 12531, 994
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.