missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-CdGAP (Thr789) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA564659

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15732726

  • 472.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Phospho-CdGAP (Thr789) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CdGAP only when phosphorylated at Thr789.

Phospho-CdGAP (Thr789) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-CdGAP (Thr789) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifica

Specifica

Phospho-CdGAP (Thr789)
Polyclonal
Unconjugated
ARHGAP31
5830477L08Rik; AOS1; ARHGAP31; AU041750; Cdc42 GTPase-activating protein; CDGAP; D330026I07Rik; KIAA1204; Rho GTPase activating protein 31; rho GTPase-activating protein 31
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
12549, 288093, 57514
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
A6X8Z5, Q2M1Z3
ARHGAP31
A synthesized peptide derived from human CdGAP (Phospho-Thr789)
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali