Learn More
Phospho-Chk1 (Ser317) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk1S317-F10), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Specifica
Antigene | Phospho-Chk1 (Ser317) |
---|---|
Clone | Chk1S317-F10 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | APC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17196868
|
Thermo Scientific
MA537283 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106598
|
Thermo Scientific
MA537004 |
100 Tests |
466.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-Chk1 (Ser317) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Chk1 (Ser317) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-Chk1 (Ser317) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O14757, O35280 | |
1111, 12649 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser317 of human phospho Chk1. | |
Primary | |
4° C | |
Chek1 |
Chk1S317-F10 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
C85740; Cell cycle checkpoint kinase; checkpoint kinase 1; checkpoint kinase 1 homolog; checkpoint kinase-1; Checkpoint, S. pombe, homolog of, 1; CHEK1; CHK1; CHK1 checkpoint homolog; Chk1-S; homolog of Chk1-S; HRD1 Protein; rad27; rad27 homolog; serine/threonine protein kinase CHK1; serine/threonine-protein kinase Chk1; Synoviolin; YBR1742; YBR274W | |
Chek1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |