missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-CrkL (Tyr207) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17279713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17279713 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17279713 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore PA5117218

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Phospho-CrkL (Tyr207) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-CrkL (Tyr207)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene CRKL
N. accesso geni P46109, P47941, Q5U2U2
Alias gene 1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK like proto-oncogene, adaptor protein; CRKL; crkl {ECO:0000312; crk-like protein; crk-like protein {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like; v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like; v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like
Simboli geni CRKL
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic phosphorylated peptide around Y207 of human CRKL (NP_0051981).
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 12929, 1399, 287942
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.