Learn More
Phospho-EGFR (Tyr1068) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (EGFRY1068-E5), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Specifica
Antigene Phospho-EGFR (Tyr1068)
Clone EGFRY1068-E5
Concentrazione 0.5 mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17136848
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537257
20 μL
303.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17116558
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA536965
200 μL
606.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Phospho-EGFR (Tyr1068) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-EGFR (Tyr1068) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
Phospho-EGFR (Tyr1068)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
2.7.10.1; 9030024J15Rik; AI552599; avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog; cell growth inhibiting protein 40; cell proliferation-inducing protein 61; EC 2.7.10.1; egf receptor; Egfr; EGFR-related peptide; epidermal growth factor receptor; epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian); Epidermal growth factor receptor formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); epidermal growth factor receptor, formerly avian erythroblastic leukemia viral (v-erbB) oncogene homolog (Erbb1); ERBB; ERBB1; ErbB-1; erb-b2 receptor tyrosine kinase 1; Errb1; Errp; HER1; kinase EGFR; mENA; NISBD2; Oncogene ERBB; PIG61; Proto-oncogene c-ErbB-1; receptor tyrosine-protein kinase erbB-1; Urogastrone; wa2; wa-2; Wa5; waved 2
EGFR
IgG κ
Protein A/G
Antibody
EGFRY1068-E5
Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P00533, Q01279
13649, 1956, 24329
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr1068 of human phospho EGFR.
Primary
-20°C
EGFR