Learn More
Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ERK12T202Y204-A11), PE, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 465.00€
Specifica
Antigene | Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) |
---|---|
Clone | ERK12T202Y204-A11 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | PE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17116808
|
Thermo Scientific
MA537215 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17126488
|
Thermo Scientific
MA536896 |
100 Tests |
465.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P27361, P28482, P63085, Q63844 | |
26413, 26417, 5594, 5595 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr202/Tyr204 of human phospho Erk1/2. | |
Primary | |
4° C |
ERK12T202Y204-A11 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
12559; 9030612K14Rik; AA407128; AU018647; BcDNA:RE08694; C78273; CG12559; CG12559-PA; CG12559-PC; CG12559-PD; CG12559-PE; CG12559-PG; CG12559-PH; CG12559-PI; CG18732; CT34260; CT39192; DERK; D-ERK; DERK-A; Diphospho-ERK; dm-dpERK; Dmel\CG12559; Dmel_CG12559; DmErk; DmERKA; DmERK-A; DmMAPK; dpERK; dp-ERK; dpERK1; dpMAPK; drosophila ERK; Dsor2; E(sina)7; EC2-1; EK2-1; enhancer of seven in absentia 7; ERK; Erk MAP kinase; Erk/Map kinase; ERK/rolled; Erk1; Erk-1; erk1 erk2; Erk1/2; ERK1b; ERK2; ERK-2; ERKA; ERK-A; ERT1; ERT2; Esrk1; extracellular signal-regulated kinase; extracellular signal-regulated kinase (ERK2); extracellular signal-regulated kinase 1; Extracellular signal-regulated kinase 2; extracellular signal-regulated kinase A; extracellular signal-regulated kinase-1; extracellular signal-regulated kinase-2; extracellular signal-related kinase 1; Extracellular-regulated kinase A; extracellular-signal-regulated kinase 2; Extracellular-signal-related kinase A; EY2-2; fi06b09; GroupI | |
MAPK1, MAPK3 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |