missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-GluR1 (Ser845) Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 17158053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17158053 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17158053 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA5110124

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Phospho-GluR1 (Ser845) Polyclonal Antibody

Phospho-GluR1 (Ser845) Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-GluR1 (Ser845)
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.37 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gene GRIA1
N. accesso geni P19490, P23818, P42261
Alias gene 2900051M01Rik; AI853806; AMPA 1; AMPA glutamate receptor; AMPA receptor GluR1/A; AMPA-selective glutamate receptor 1; Glr1; Glr-1; GluA1; GLUH 1; GLUH1; GluR K1; GLUR1; Glur-1; GluR1 flip; GluR1 flop; GLURA; GluR-A; GluRK1; gluR-K1; glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1; glutamate receptor; glutamate receptor 1; glutamate receptor A; glutamate receptor ionotropic, AMPA 1; glutamate receptor subunit GluR1; glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1; glutamate receptor, ionotropic, AMPA1 (alpha 1); GPRC1A; Gria 1; Gria1; GRM1A; HBGR1; HGBR1; HIPA; HIPA1; MGC13325; MGC133252; NMDA1; NMDAR1; NR1; OTTHUMP00000160643; OTTHUMP00000165781; OTTHUMP00000224241; OTTHUMP00000224242; OTTHUMP00000224243; RP11-350O14.1
Simboli geni GRIA1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S845 of human GluR1/GRIA1.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 14799, 2890, 50592
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.