missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HisH2AXS139-1B3), PE, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 465.00€
Specifica
Antigene | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) |
---|---|
Clone | HisH2AXS139-1B3 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | PE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17136888
|
Thermo Scientific
MA537297 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106618
|
Thermo Scientific
MA537024 |
100 Tests |
465.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Histone H2A.X (Ser139) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P16104, P27661 | |
15270, 3014 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser139 of human phospho histone H2A.X. | |
Primary | |
4° C | |
H2AX |
HisH2AXS139-1B3 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
AW228881; gamma H2AX; gammaH2ax; H2A histone family member X; H2A histone family, member X; H2A.X; H2A.X variant histone; H2A/X; h2afx; H2ax; H2AX histone; Hist5-2ax; histone 5 protein 2ax; histone H2A.x; Histone H2a/x; Histone H2AX; RGD1566119; similar to H2A histone family, member X; zgc:56329 | |
H2AX | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |