missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-HSL (Ser855, Ser554) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16644635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16644635 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16644635 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA599383

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of HSL only when phosphorylated at Ser855(Isoform 1) or Ser554(Isoform 2).

Hormone-sensitive lipase (HSL) is an intracellular neutral lipase found in a variety of tissues, but primarily in adipose and steroidogenic tissues. It hydrolyzes triglycerides and cholesteryl esters. It is the major enzyme responsible for the mobilization of free fatty acids from adopise tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-HSL (Ser855, Ser554)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene LIPE
N. accesso geni P15304, P54310, Q05469
Alias gene 4933403G17Rik; AOMS4; EC 3.1.1.79; FPLD6; hormone - sensitive lipase testicular isoform; hormone-sensitive lipase; hormone-sensitive lipase testicular isoform; HSL; HSL antibody; LHS; lipase E; lipase E, hormone sensitive type; lipase, hormone sensitive; lipase, hormone-sensitive; LIPE; LIPS
Simboli geni LIPE
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human LIPE(Accession Q05469), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser855.
Metodo di purificazione Sequential Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 16890, 25330, 3991
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.