Descrizione
The Phospho-HSP27 (Ser78) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-HSP27 (Ser78). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-HSP27 (Ser78) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | HSP27 (Ser78) |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 165 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | CMT2F; DKFZp586P1322; HMN2B; HS.76067; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Peptide |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity purification |
| Quantità | 20 μL |
| Vedi altri risultati |