Learn More
Phospho-HSP27 (Ser82) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HSP27S82-CB2), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 608.00€
Specifica
Antigene | Phospho-HSP27 (Ser82) |
---|---|
Clone | HSP27S82-CB2 |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
17106988
|
Thermo Scientific
MA537394 |
20 μL |
303.00€
20µL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17146738
|
Thermo Scientific
MA537148 |
200 μL |
608.00€
200µL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Phospho-HSP27 (Ser82) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-HSP27 (Ser82) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.Specifications
Phospho-HSP27 (Ser82) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
27kDa; 28 kDa heat shock protein; CMT2F; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein 1; heat shock protein 27 kDa beta-1; heat shock protein B1; heat shock protein beta-1; heat shock protein family B (small) member 1; heat shock protein, 25 kDa; heat-shock protein; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS.76067; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25 | |
HSPB1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
HSP27S82-CB2 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P04792, P14602 | |
15507, 3315 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser82 of human phospho Hsp27. | |
Primary | |
-20°C | |
HSPB1 |