missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Jak2 (Tyr1007, Tyr1008) Rabbit anti-Human, Clone: Jak2Y10071008-PB6, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537444

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17107038

  • 275.00€ / 20µL

Spedizione stimata: 28-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Phospho-Jak2 (Tyr1007, Tyr1008) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Jak2 (Tyr1007, Tyr1008) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica

Specifica

Phospho-Jak2 (Tyr1007, Tyr1008)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O60674
Rabbit
Protein A/G
RUO
3717
-20°C
Liquid
Flow Cytometry
Jak2Y10071008-PB6
Unconjugated
JAK2
EC 2.7.10.2; Fd17; JAK 2; Jak2; JAK-2; Janus kinase 2; Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase); JTK 10; JTK10; kinase Jak2; THCYT3; Tyrosine-protein kinase JAK2
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr1007/Tyr1008 of human phospho Jak2.
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali