missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LaminACS22-CF12), Invitrogen™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Lamins are a class of intermediate filament proteins that form a matrix on the inner surface of the nuclear envelope. These proteins are found in many different cell types in three different forms (A, B, and C). Lamins A and C are alternatively spliced versions of the LMNA gene. The LMNA gene has been linked to many disorders of the muscular system, nervous system, and the fat distributions systems including: Emery-Dreifuss muscular dystrophy, Dunnigan-type familial partial lipodystrophy (FPLD), limb-girdle muscular dystrophy (LGMD1B), dilated cardiomyopathy (CMD1A), axonal neuropathy (Charcot-Marie-Tooth disease; CMT2B1), and mandibuloacral dysplasia (MAD).
Specifica
Specifica
| Antigene | Phospho-Lamin A/C (Ser22) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Clone | LaminACS22-CF12 |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | LMNA |
| N. accesso geni | P02545, P48678 |
| Alias gene | 70 kDa lamin; cb948; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; I79_009616; IDC; lamin; lamin A; lamin A/C; lamin A/C L homeolog; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; lamin C; lamin C2; lamin-A; Lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; lmna; LMNA protein; lmna.L; lmna-A; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; nuclear intermediate filament protein; nuclear lamin A; prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product; wu:fk66d12; XELAEV_18040808mg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?